Learn More
(1S,2R)-2-(3,4-Difluorphenyl)-cyclopropanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanamine |
| CAS | 1345413-20-8 |
| Summenformel | C9 H9 F2 N |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (1S,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9F2N/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12/h1-3,6,9H,4,12H2/t6-,9+/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1C[C@@H]1c2ccc(F)c(F)c2 |
| IUPAC-Name | (1S,2R)-2-(3,4-Difluorphenyl)cyclopropan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.171 |
| Formelmasse | 169.07 |