Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-Indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56373
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
126456-43-7
C9H12NO
150.20
MFCD00216655
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
9866743
[NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
126456-43-7
C9H12NO
150.20
MFCD00216655
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
9866743
[NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifische Drehung -62
Synonym 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
IUPAC-Name (1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver