Learn More
(1S,2S)-1,2-Cyclohexandimethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S,2S)-1,2-Cyclohexanedimethanol |
| CAS | 3205-34-3 |
| Summenformel | C8H16O2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | (+)-trans-1,2-Cyclohexanedimethanol, (1S-trans)-1,2-Cyclohexanedimethanol, (1S,2S)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dimethanol, (S,S)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, trans-(+)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](CCCC1)[C@H]1CO |
| IUPAC-Name | [(1S,2S)-2-(Hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.21 |
| Formelmasse | 144.115 |