missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1 S,2S)-(+)-2-Amino-1-Phenyl-1,3-Propandiol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7051895
35.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
28143-91-1
C9H13NO2
167.208
MFCD00004503
JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
119881
(1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropan-1,3-diol
C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
28143-91-1
C9H13NO2
167.208
MFCD00004503
JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
119881
(1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropan-1,3-diol
C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O

Asymmetrische Synthese chiraler 2-Oxazoline

Asymetric synthesis of chiral 2-oxazolines

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 1 g
Synonym 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'