missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl Isocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isocyanate |
CAS | 361392-21-4 |
Summenformel | C14H17NO2 |
Brechungsindex | 1.522 |
MDL-Nummer | MFCD05664068 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexyl isocyanate, 1s,2s-2-benzyloxycyclohexyl isocyanate, 1s,2s-2-isocyanatocyclohexyl oxy methyl benzene, 1s,2s---2-benzyloxycyclohexyl isocynate |
InChI-Schlüssel | HWVZRVVQFLEXHN-KBPBESRZSA-N |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'