Learn More
(1S,2S)-(+)-2-BenzyloxycyclohexyIisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15480867
64.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isothiocyanate
CAS 737000-89-4
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Dichte 1.106
Summenformel C14H17NOS
Brechungsindex 1.5674
MDL-Nummer MFCD05664047
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexyl isothiocyanate, 1s,2s-2-isothiocyanatocyclohexyl oxy methyl benzene, 1s,2s-2-phenylmethoxy cyclohexanisothiocyanate
InChI-Schlüssel DNRPSBSMXLYTQF-KBPBESRZSA-N
SMILES C1CCC(C(C1)N=C=S)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name [(1S,2)-2-isothiocyanatocyclohexyl]oxymethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 247.356
PubChem CID 11863573
Formelmasse 247.36
Reinheit (%) 97%