Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamin, ChiPros 99+ %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7058468
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
181657-57-8
C12H17NO
191.274
MFCD01075751
JIMSXLUBRRQALI-RYUDHWBXSA-N
11908836
(1S,2S)-2-Phenylmethoxycyclopentan-1-Amin
C1CC(C(C1)OCC2=CC=CC=C2)N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
181657-57-8
C12H17NO
191.274
MFCD01075751
JIMSXLUBRRQALI-RYUDHWBXSA-N
11908836
(1S,2S)-2-Phenylmethoxycyclopentan-1-Amin
C1CC(C(C1)OCC2=CC=CC=C2)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Chirale Amine spielen eine wichtige Rolle bei der stereoselektiven organischen Synthese. Sie werden direkt als Auflösungsmittel, Bausteine oder chirale Hilfsstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter inertem Gas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamine
Schmelzpunkt 23°C
Siedepunkt 90°C to 93°C (0.23 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Synonym 1s,2s-1-amino-2-benzyloxycyclopentane, 1s,2s-2-benzyloxy cyclopentanamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-+-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclopentan-1-amine, 1s,25-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentanamine, 1s, 2s-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxy-cyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentyl-amine
Optische Drehung +57.5° (Neat)
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) ≥99%
Afficher plus Afficher moins