missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1S,2S)-2-(diphenylphosphino)cyclohexylammoniumtetrafluoroborat, 97+ %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040594
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C18H23BF4NP
MFCD17014017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C18H23BF4NP
MFCD17014017

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylammonium tetrafluoroborate
Menge 250 mg
Formelmasse 371.16
Reinheit (%) ≥97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'