Learn More
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055742
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
87583-89-9
C8H18N2
142.246
MFCD00671528
JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
13822957
(1S,2S)-1-N,2-N-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin
CNC1CCCCC1NC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
87583-89-9
C8H18N2
142.246
MFCD00671528
JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
13822957
(1S,2S)-1-N,2-N-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin
CNC1CCCCC1NC
It is employed in the synthesis of 6-substituted 1-oxoindanoyl isoleucine conjugates and modeling studies with the coi1-jaz co-receptor complex of lima bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von 6-substituierten 1-Oxoindanoyl-Isoleucin-Konjugaten und Modellierungsstudien mit dem Koi1-Jaz-Co-Rezeptor-Komplex der Limabohne verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren, Luft, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
Schmelzpunkt 39°C to 44°C
Farbe Braun
Dichte 0.902 g/mL
Flammpunkt 74°C (165°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 4304824
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 142.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest