Learn More
(1S)-3-[3-((3-Isopropyl-d6)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenyl-1-propanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S)-3-[3-((3-Isopropyl-d6)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenyl-1-propanamine |
| CAS | 1217523-45-9 |
| Summenformel | C22H27D6N5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (alphaS,3-exo)-3-[3-Methyl-5-(1-methylethyl-d6)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-alpha-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-propanamine, (alphaS,1alpha,3-exo,3beta,5alpha)-3-[3-Methyl-5-(1-methylethyl-d6)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-alpha-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-propanamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H33N5/c1-15(2)22-25-24-16(3)27(22)20-13-18-9-10-19(14-20)26(18)12-11-21(23)17-7-5-4-6-8-17/h4-8,15,18-21H,9-14,23H2,1-3H3/t18?,19?,20?,21-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(c1nnc(C)n1C2CC3CCC(C2)N3CC[C@H](N)c4ccccc4)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | (1S)-3-[3-[3-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-yl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-1-phenylpropan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 373.57 |
| Formelmasse | 373.3113 |