Learn More
(1-S-,3-R)-N-BOC-1-Aminocyclopentan-3-Carbonsäure, 95 %, 98 % e.e., ACROS Organics™
173.00 € - 489.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 161660-94-2
Summenformel C11H18NO4
Molekulargewicht (g/mol) 228.27
MDL-Nummer MFCD01320858,MFCD01320857
InChI-Schlüssel RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Synonym 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
IUPAC-Name (1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopentane-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10691232
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
361842500
250mg Glasflasche
173.00 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10455672
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
361840010
1g Glasflasche
489.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
161660-94-2
228.27
RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
1512526
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
C11H18NO4
MFCD01320858,MFCD01320857
1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
(1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopentane-1-carboxylate
Spezifikation
(1S, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Authentic
Weiß
250mg
161660-94-2
100.0
C11H18NO4
1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
(1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopentane-1-carboxylate
1512526
Pulver
97.5% min.
Glasflasche
96.1°C
95%, (98% e.e.)
94.0
94% min. (HPLC)
MFCD01320858,MFCD01320857
Solubility in water: soluble
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
228.27
229.27
95%,98% ee