Learn More
(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopenten-1-methanolhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopenten-1-methanolhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| CAS | 168960-19-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6H11NO.HCl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (1S-cis)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1C[C@H](CO)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 113.16 |
| Menge | 25 mg |