Learn More
(1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo-[2.2.1]-heptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048034
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
113451-59-5
C10H18N2O2
198.266
MFCD01569250
UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
11521263
Tert-Butyl (1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]Heptan-2-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
113451-59-5
C10H18N2O2
198.266
MFCD01569250
UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
11521263
Tert-Butyl (1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]Heptan-2-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 250 mg
Beilstein 6460311
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −44° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 198.26
Reinheit (%) 97%