Learn More
(1S)-(-)-Camphansäurechlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329005
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329005 1 g 1 Gramm
11339005 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14148.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.661 g/mol
(1S)-(-)-Camphanic chloride is used as a resolving agent for alcohols as the diastereomeric esters by crystallization or chromatography and as a chiral derivatization reagent for determination of enantiomeric excess of alcohols and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1S)-(-)-Camphanchlorid wird als Auflösungsmittel für Alkohole als diastereomere Ester durch Kristallisation oder Chromatographie und als chirales Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung des Enantiomerenüberschusses an Alkoholen und Aminen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 – 8 °C. Unter Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39637-74-6
Summenformel C10H13ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 216.661
MDL-Nummer MFCD00135626
InChI-Schlüssel PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Synonym 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
IUPAC-Name (4S)-1,7,7-Trimethyl-2-Oxo-3-Oxabicyclo[2.2.1]Heptan-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-Camphanic chloride
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3590860
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Reacts with water.
Optische Drehung −18° (c=2 in Carbon Tetrachloride)
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) 95%