Learn More
(1S)-(-)-Camphersulfonylimin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025381
19.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60886-80-8
C10H15NO2S
213.30
MFCD00013315,MFCD00064576
ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
45925640
10,10-Dimethyl-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]dec-4-en-3,3-dion
CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60886-80-8
C10H15NO2S
213.30
MFCD00013315,MFCD00064576
ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
45925640
10,10-Dimethyl-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]dec-4-en-3,3-dion
CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-Camphorsulfonylimine
Schmelzpunkt 226°C to 228°C
Menge 1 g
Beilstein 85296
Formelmasse 213.3
Reinheit (%) ≥98%