Learn More
1S-cis-Bifenthrin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1S-cis-Bifenthrin |
| CAS | 439680-77-0 |
| Summenformel | C23 H22 Cl F3 O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (S)-Bifenthrin, (1S,3S)-(2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl 3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H22ClF3O2/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)13-29-21(28)20-18(22(20,2)3)12-19(24)23(25,26)27/h4-12,18,20H,13H2,1-3H3/b19-12-/t18-,20-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1c(COC(=O)[C@H]2[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)C2(C)C)cccc1c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | (2-Methyl-3-phenylphenyl)methyl-(1S,3S)-3-[(Z)-2-Chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 422.868 |
| Formelmasse | 422.126 |