Learn More
(1 S)-(-)-β-Pinen, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 150320051
Weitere Details : CAS : 18172-67-3 Netto-Gewicht : 4.35000kg Transport : UN number : 2319 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 5L
Verpackung Metalltrommel
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15179183
  • 212.00 € / 5 Liter
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
18172-67-3
136.24
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
440967
(1S,5S)-6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
C10H16
MFCD00001345
--beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
CHEBI:28359
CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Spezifikation
(1S)-(-)-β-Pinene
32°C
Metalltrommel
0.87
-19.5
Farblos bis hellgelb
5L
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00001345
05,154
--beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
(1S,5S)-6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
440967
136.24
98%
0.8700g/mL
Authentic
1.4770 to 1.4810
− 19.50 (25.00°C c=neat)
165.0°C to 167.0°C
-61.0°C
18172-67-3
100.0
C10H16
2319
14,7446
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
136.24
CHEBI:28359
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation