Learn More
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acetate |
Formelmasse | 177.16 |
Reinheit (%) | 97% |