Learn More
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-ethanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174774
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
6006-82-2
C9H10O3
166.176
MFCD00666033
JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanol
2759846
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
6006-82-2
C9H10O3
166.176
MFCD00666033
JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanol
2759846
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
Chemischer Name oder Material 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%