Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl-isocyanat, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-2695381
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
342411-14-7
C7H3N3OS
177.181
MFCD02681903
HPZZFYLZFYDNMA-UHFFFAOYSA-N
2776284
4-Isocyanato-2,1,3-Benzothiadiazol
C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N=C=O
342411-14-7
C7H3N3OS
177.181
MFCD02681903
HPZZFYLZFYDNMA-UHFFFAOYSA-N
2776284
4-Isocyanato-2,1,3-Benzothiadiazol
C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N=C=O
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isoxyanate, 4-isocyanatobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylisocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole,4-isocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-4-isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato-9ci
Formelmasse 177.19
Reinheit (%) 97%