Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 164.19 |
Reinheit (%) | 95% |