missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2696556
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
73713-79-8
C6H3ClN2O2S2
234.67
MFCD00068049
CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
2735459
2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
73713-79-8
C6H3ClN2O2S2
234.67
MFCD00068049
CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
2735459
2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 234.69
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'