Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031859
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16405-98-4
C7H4N2O2S
180.181
MFCD01647555
YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
602011
2,1,3-Benzothiadiazol-5-Carbonsäure
C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16405-98-4
C7H4N2O2S
180.181
MFCD01647555
YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
602011
2,1,3-Benzothiadiazol-5-Carbonsäure
C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 228°C to 230°C
Menge 250 mg
Formelmasse 180.19
Reinheit (%) 97%