Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-sulfonyl chlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10101162
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS 114322-14-4
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H3ClN2O3S
Menge 1 g
Synonym benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
InChI-Schlüssel SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 2,1,3-Benzoxadiazol-4-Sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 218.611
PubChem CID 2735446
Formelmasse 218.62
Reinheit (%) 97%