Learn More
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30422062
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422062 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS9601001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Cinnamate
CAS 538-42-1
Summenformel C9 H7 O2 . Na
Menge 1 g
Synonym 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-benzoic Acid, 2-Propenoic acid','3-phenyl-','sodium salt (1:1) (ACI), 2-Propenoic acid','3-phenyl-','sodium salt (9CI), Cinnamic acid','sodium salt (8CI), 3-Phenylpropenoic acid sodium salt, Fortificar, Sodium cinnamate, Sodium β-phenylacrylate, Cinnamic acid sodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2.Na/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H,10,11);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C=Cc1ccccc1
IUPAC-Name Natrium;3-Phenylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 170.141
Formelmasse 170.034