Learn More
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinkbromid,0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15495425
Click to view available options
Menge:
50 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es findet Anwendung in der Pharmaindustrie.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Fern von starken Oxidationsmitteln, Hitze, sauren Chloriden, Basen und Säuren aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307531-83-5
Dichte 0.984
Summenformel C5H9BrO2Zn
MDL-Nummer MFCD02260129
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 2-1,3-dioxolan-2-yl ethanide bromide
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel FBIHMCAQTQOHLI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CC1OCCO1.[Zn+2].[Br-]
IUPAC-Name Zink;2-ethyl-1,3-dioxolan;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 246.409
PubChem CID 57377022
Formelmasse 246.41