Learn More
2-(1,4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334702
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10334702 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10772073 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10244924 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334702 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00182CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 53427-65-9
Summenformel C7H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.218
MDL-Nummer MFCD01565842
InChI-Schlüssel IXKNVDAHLCFGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,4-diazepan-1-yl ethanol, 2-1,4-diazepan-1-yl ethan-1-ol, 1h-1,4-diazepine-1-ethanol, hexahydro, 2-1,4-diazaperhydroepinyl ethan-1-ol, 1-homopiperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperazine, 2-1,4 diazepan-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-homopiperazine, 1-2-hydroxyethyl homo-piperazine, 1-2-hydroxyethyl-1,4-diazepane
PubChem CID 2736550
IUPAC-Name 2-(1,4-Diazepan-1-yl)ethanol
SMILES C1CNCCN(C1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 97%