Learn More
2-(1-Adamantyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(1-Adamantyl)-4,5-dihydro-1h-imidazole |
| CAS | 52725-79-8 |
| Summenformel | C13 H20 N2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-imidazole, 2-(Adamantan-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20N2/c1-2-15-12(14-1)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11H,1-8H2,(H,14,15)/t9-,10+,11-,13? |
| SMILES | C1CN=C(N1)C23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3 |
| IUPAC-Name | 2-(1-Adamantyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.311 |
| Formelmasse | 204.163 |