Learn More
2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10187352
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10187352 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10341613 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10776905 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187352 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24839DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 501945-71-7
Summenformel C14H17BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 260.16
MDL-Nummer MFCD05664405
InChI-Schlüssel YFTHTJAPODJVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo b thiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzothiophene-5-boronic acid pinacol ester, 1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-benzo b thien-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-benzo b thiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b thiophene, 2-1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetra-methyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene,4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2795455
IUPAC-Name 2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 260.16
Reinheit (%) 95%