Learn More
{2-[1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC62109DA
Weitere Details : CAS : 892502-29-3 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
892502-29-3 | |
256.228 | |
HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N | |
24229659 | |
CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO |
C12H11F3N2O | |
MFCD09817511 | |
2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl | |
[2-[2-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]phenyl]methanol |
Spezifikation
{2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09817511 | |
HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N | |
[2-[2-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]phenyl]methanol | |
24229659 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
892502-29-3 | |
100.0 | |
C12H11F3N2O | |
2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl | |
CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO | |
256.228 | |
256.23 |