Learn More
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazol, Lasergütegrad und geeignet für Szintillationsspektrometrie, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Starting with the organic fluor 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazole (αNPO), the vNPO and allylNPO monomers were synthesized using Stille coupling followed by purification. Used as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beginnend mit dem organischen Fluor-2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazol (αNPO) wurden die vNPO- und allylNPO-Monomere mit der Stille-Kupplung synthetisiert, gefolgt von der Reinigung. Wird als Laserfarbstoff verwendet.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich (4.1E-4 g/L) (25 °C). Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Beginnend mit dem organischen Fluor-2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazol (αNPO) wurden die vNPO- und allylNPO-Monomere mit der Stille-Kupplung synthetisiert, gefolgt von der Reinigung. Wird als Laserfarbstoff verwendet.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich (4.1E-4 g/L) (25 °C). Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole |
Schmelzpunkt | 104°C to 105°C |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Suitable for scintillation spectrometry |
Menge | 1 g |
Beilstein | 210666 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble (4.1E-4g/L) (25°C). Soluble most organic solvents. |
Formelmasse | 271.32 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Güte | Laser |