missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(1-Piperazinyl)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2698762
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
20980-22-7
C8H12N4
164.21
MFCD00040742
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
88747
2-Piperazin-1-ylpyrimidin
C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
20980-22-7
C8H12N4
164.21
MFCD00040742
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
88747
2-Piperazin-1-ylpyrimidin
C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 36°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5850 to 1.588
Menge 1 g
Beilstein 25, IV, 2083
Relative Dichte 1.07
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'