Learn More
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluormethyl)-anilin, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7033583
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1496-40-8
C12H15F3N2
244.261
MFCD00042161
BERRRZOJDANPHE-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl aniline, n-2-amino-4-trifluoromethylphenyl piperidine, n-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl piperidine, 2-1-piperidinyl-5-trifluoromethyl aniline, 2-piperidino-5-trifluoromethyl aniline, 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl-phenylamine, 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-amino-4-1-piperidino benzotrifluoride, benzenamine,2-1-piperidinyl-5-trifluoromethyl
694756
2-Piperidin-1-yl-5-(Trifluormethyl)Anilin
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1496-40-8
C12H15F3N2
244.261
MFCD00042161
BERRRZOJDANPHE-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl aniline, n-2-amino-4-trifluoromethylphenyl piperidine, n-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl piperidine, 2-1-piperidinyl-5-trifluoromethyl aniline, 2-piperidino-5-trifluoromethyl aniline, 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl-phenylamine, 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-amino-4-1-piperidino benzotrifluoride, benzenamine,2-1-piperidinyl-5-trifluoromethyl
694756
2-Piperidin-1-yl-5-(Trifluormethyl)Anilin
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 244.26