Learn More
2-(1-Piperidinyl)-anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484384
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484384 5 g 5 Gramm
11494384 25 g 25 Gramm
11404394 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11484384 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13073.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 39643-31-7 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39643-31-7
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD00047467
InChI-Schlüssel OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-Ylanilin
SMILES NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperidinyl)aniline
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Siedepunkt 96°C to 98°C (1 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 151856
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98%