Learn More
2-(1-Piperidinyl)-anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020946
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39643-31-7
C11H16N2
176.26
MFCD00047467
OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
458795
2-Piperidin-1-Ylanilin
NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39643-31-7
C11H16N2
176.26
MFCD00047467
OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
458795
2-Piperidin-1-Ylanilin
NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperidinyl)aniline
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Siedepunkt 96°C to 98°C (1 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 151856
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98%