Learn More
2-(1-Piperidinyl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409363
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409363 1 g 1 Gramm
11419363 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11784.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 72752-52-4 | C12H14N2 | 186.258 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72752-52-4
Summenformel C12H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 186.258
MDL-Nummer MFCD00049221
InChI-Schlüssel MEBVSLLKZSAIGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinobenzonitrile, 2-piperidin-1-yl benzonitrile, 2-1-piperidinyl benzonitrile, gnf-pf-3161, benzonitrile, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzenecarbonitrile, 2-piperidino benzonitrile, maybridge1_000930, acmc-1bfz1, 2-1-piperidyl benzonitrile
PubChem CID 2774355
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-ylbenzonitril
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (1-Piperidinyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 122°C to 125°C (1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1243909
Formelmasse 186.26
Reinheit (%) 97%