Learn More
2-(1-Piperidinyl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081705
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
72752-52-4
C12H14N2
186.258
MFCD00049221
MEBVSLLKZSAIGK-UHFFFAOYSA-N
2-piperidinobenzonitrile, 2-piperidin-1-yl benzonitrile, 2-1-piperidinyl benzonitrile, gnf-pf-3161, benzonitrile, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzenecarbonitrile, 2-piperidino benzonitrile, maybridge1_000930, acmc-1bfz1, 2-1-piperidyl benzonitrile
2774355
2-Piperidin-1-ylbenzonitril
C1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
72752-52-4
C12H14N2
186.258
MFCD00049221
MEBVSLLKZSAIGK-UHFFFAOYSA-N
2-piperidinobenzonitrile, 2-piperidin-1-yl benzonitrile, 2-1-piperidinyl benzonitrile, gnf-pf-3161, benzonitrile, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzenecarbonitrile, 2-piperidino benzonitrile, maybridge1_000930, acmc-1bfz1, 2-1-piperidyl benzonitrile
2774355
2-Piperidin-1-ylbenzonitril
C1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2- (1-Piperidinyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 122°C to 125°C (1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1243909
Formelmasse 186.26
Reinheit (%) 97%