Learn More
2-(1-Piperidinyl)-phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044660
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
65195-20-2
C11H15NO
177.25
MFCD00051687
OXELIFPFCCGAJX-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-yl phenol, 2-piperidinophenol, 2-1-piperidino phenol, 2-1-piperidinyl phenol, 2-piperidylphenol, 2-hydroxyphenyl piperidine, 1-2-hydroxyphenyl piperidine
3262250
OC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
65195-20-2
C11H15NO
177.25
MFCD00051687
OXELIFPFCCGAJX-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-yl phenol, 2-piperidinophenol, 2-1-piperidino phenol, 2-1-piperidinyl phenol, 2-piperidylphenol, 2-hydroxyphenyl piperidine, 1-2-hydroxyphenyl piperidine
3262250
OC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
2-(1-Piperidinyl)phenol is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(1-Piperidinyl)Phenol wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperidinyl)phenol
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Menge 1 g
Beilstein 151777
IUPAC-Name 2-(Piperidin-1-yl)phenol
Formelmasse 177.24
Reinheit (%) 98%