Learn More
2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinsäure , 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | 2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
Formelmasse | 192.22 |
Reinheit (%) | 95% |