missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperid-4-yl]-1,3-thiazol-4-carbonsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 312.39 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'