Learn More
2-(((10-(Benzyloxy)-10-oxodecan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30341784
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30341784 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB287000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(((10-(Benzyloxy)-10-oxodecan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic Acid
CAS 2514948-07-1
Summenformel C25H30O6
Menge 100 mg
Synonym Monocarboxyisodecyl Phthalate Benzyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C25H30O6/c1-19(31-25(29)22-16-11-10-15-21(22)24(27)28)12-6-3-2-4-9-17-23(26)30-18-20-13-7-5-8-14-20/h5,7-8,10-11,13-16,19H,2-4,6,9,12,17-18H2,1H3,(H,27,28)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OC(CCCCCCCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)C)=O
IUPAC-Name 2-(10-Oxo-10-phenylmethoxydecan-2-yl)oxycarbonylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 426.5
Formelmasse 426.2