Learn More
2-(((10-(Benzyloxy)-10-oxodecan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30339894
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339894 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28700025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(((10-(Benzyloxy)-10-oxodecan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic Acid
CAS 2514948-07-1
Summenformel C25H30O6
Menge 25 mg
Synonym Monocarboxyisodecyl Phthalate Benzyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C25H30O6/c1-19(31-25(29)22-16-11-10-15-21(22)24(27)28)12-6-3-2-4-9-17-23(26)30-18-20-13-7-5-8-14-20/h5,7-8,10-11,13-16,19H,2-4,6,9,12,17-18H2,1H3,(H,27,28)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OC(CCCCCCCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)C)=O
IUPAC-Name 2-(10-Oxo-10-phenylmethoxydecan-2-yl)oxycarbonylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 426.5
Formelmasse 426.2