Learn More
2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| CAS | 58186-27-9 |
| Molecular Formula | C19H30O5 |
| MDL Number | MFCD00274552 |
| Quantity | 25 g |
| SMILES | O=C1C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 338.44 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?