Learn More
2-(1H-Benzimidazol-1-yl)-essigsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(1H-Benzimidazol-1-yl)acetic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 176.17 |
| Reinheit (%) | 90% |