Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484841
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
26286-54-4
C9H9N3
159.192
MFCD03274531
HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
320166
2-Imidazol-1-ylanilin
C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
26286-54-4
C9H9N3
159.192
MFCD03274531
HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
320166
2-Imidazol-1-ylanilin
C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%