Learn More
2-(1H-Indazol-6-ylthio)-N-methylbenzamide, TRC
Artikelnummer. 30396360
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396360 250 mg
30397676 100 mg
30396741 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI628101250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944835-85-2
Summenformel C15H13N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 283.35
Synonym Axitinib Impurity B
SMILES CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3cn[nH]c3c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Indazol-6-ylthio)-N-methylbenzamide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N3OS/c1-16-15(19)12-4-2-3-5-14(12)20-11-7-6-10-9-17-18-13(10)8-11/h2-9H,1H3,(H,16,19)(H,17,18)