missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]essigsäure (8-Desethyletodolac), Mikromol™
Beschreibung
2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]essigsäure (8-Desethyletodolac), Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac) |
| CAS | 41339-67-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H17 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Etodolac Imp. A (EP), 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Desethyl Etodolac, Etodolac Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H17NO3/c1-2-15(9-13(17)18)14-11(7-8-19-15)10-5-3-4-6-12(10)16-14/h3-6,16H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18) |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?