Learn More
2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-on-d4, TRC
Artikelnummer. 30369667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369667 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30369667 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9255371MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one-d4
CAS 1246814-94-7
Summenformel C30H31D4N5O3
Menge 1 mg
Synonym [S-(R*,R*)]-2-[1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one-d4
InChI-Formel InChI=1S/C30H35N5O3/c1-3-29(23(2)38-21-24-7-5-4-6-8-24)35-30(37)34(22-31-35)27-11-9-25(10-12-27)32-17-19-33(20-18-32)26-13-15-28(36)16-14-26/h4-16,22-23,29,36H,3,17-21H2,1-2H3/t23-,29-/m0/s1/i9D,10D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c(N2C=NN([C@@H](CC)[C@H](C)OCc3ccccc3)C2=O)c([2H])c([2H])c1N4CCN(CC4)c5ccc(O)cc5
IUPAC-Name 2-[(2S,3S)-2-Phenylmethoxypentan-3-yl]-4-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-1,2,4-triazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 517.66
Formelmasse 517.2991
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.