Learn More
2-[2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenoxy]-ethanol, TRC
Artikelnummer. 30455958
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455958 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7901952.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]-ethanol
CAS 160969-02-8
Summenformel C10 H11 F3 O3
Menge 2.5 g
Synonym 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C10H11F3O3/c11-10(12,13)7-16-9-4-2-1-3-8(9)15-6-5-14/h1-4,14H,5-7H2
SMILES OCCOc1ccccc1OCC(F)(F)F
IUPAC-Name 2-[2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenoxy]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 236.188
Formelmasse 236.066