Learn More
2-(2-(2-(4-((4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)essigsäure-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30351703
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351703 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351703 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37504550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-(2-(4-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)acetic Acid tert-Butyl Ester
CAS 2518202-76-9
Summenformel C27 H37 Cl N2 O4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H37ClN2O4/c1-27(2,3)34-25(31)21-33-20-19-32-18-17-29-13-15-30(16-14-29)26(22-7-5-4-6-8-22)23-9-11-24(28)12-10-23/h4-12,26H,13-21H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)COCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name tert-Butyl-2-[2-[2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 489.047
Formelmasse 488.244